Learn More
HEPES, >98 %, MP Biomedicals™
33.60 € - 614.00 €
Chemical Identifiers
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-Ethansulfonsäure-Natriumsalz, N-(2 -Hydroxyethyl)piperazin-N?-(2-Ethanesulfonsäure)-Natriumsalz
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
View More Specs
Products 7
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
11400832
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals
0219454910
10 g
33.60 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11410832
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals
0219454925
25 g
43.05 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11420832
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals
0219454950
50 g
77.00 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11430832
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals
0219454980
100 g
105.00 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11440832
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals
0219454983
250 g
196.00 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11450832
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals
0219454990
500 g
396.00 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11460832
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals
0219454991
1 kg
614.00 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Specifications
Chemical Identifiers
7365-45-9
238.30
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
C8H17N2NaO4S
MFCD00006158
4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-Ethansulfonsäure-Natriumsalz, N-(2 -Hydroxyethyl)piperazin-N?-(2-Ethanesulfonsäure)-Natriumsalz
CHEBI:42334
Specifications
HEPES
Weiß
C8H17N2NaO4S
4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-Ethansulfonsäure-Natriumsalz, N-(2 -Hydroxyethyl)piperazin-N?-(2-Ethanesulfonsäure)-Natriumsalz
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
238.30
CHEBI:42334
> 98 %
7365-45-9
Pulver
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
23831
238.3
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 230-907-9
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern (15 bis 30 °C). Trocken lagern.