Learn More
(R)-(-)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific™
63.80 € - 181.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 68295-45-4 |
---|---|
Summenformel | C11H16N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 176.263 |
MDL-Nummer | MFCD01862117 |
InChI-Schlüssel | MCHWKJRTMPIHRA-LLVKDONJSA-N |
Synonym | r-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r---2-anilinomethylpyrrolidine, r---2-anilinomethyl pyrrolidine, n-2r-pyrrolidin-2-yl methyl aniline, n-2r-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r-2-anilinomethyl pyrrolidine, r-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, r-2-phenylamino-methyl pyrrolidine |
PubChem CID | 6950383 |
IUPAC-Name | N-[[(2R)-Pyrrolidin-2-yl]methyl]anilin |
SMILES | C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11399575
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19042.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
11389575
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19042.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenEs wird bei der Bestimmung der absoluten Konfiguration von Aminen und α-Aminosäuren durch1 h nmr von (r)-o-Aryllactsäure-Amiden verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Chemische Identifikatoren
68295-45-4 | |
176.263 | |
MCHWKJRTMPIHRA-LLVKDONJSA-N | |
6950383 | |
C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2 |
C11H16N2 | |
MFCD01862117 | |
r-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r---2-anilinomethylpyrrolidine, r---2-anilinomethyl pyrrolidine, n-2r-pyrrolidin-2-yl methyl aniline, n-2r-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r-2-anilinomethyl pyrrolidine, r-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, r-2-phenylamino-methyl pyrrolidine | |
N-[[(2R)-Pyrrolidin-2-yl]methyl]anilin |
Spezifikation
(R)-(-)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine | |
1.046 | |
>110°C (230°F) | |
1.575 | |
UN2735 | |
Air Sensitive | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
−20° (c=1 in Ethanol) | |
N-[[(2R)-Pyrrolidin-2-yl]methyl]anilin | |
6950383 | |
98% |
68295-45-4 | |
120°C to 122°C (2 mmHg) | |
C11H16N2 | |
MFCD01862117 | |
4839749 | |
r-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r---2-anilinomethylpyrrolidine, r---2-anilinomethyl pyrrolidine, n-2r-pyrrolidin-2-yl methyl aniline, n-2r-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r-2-anilinomethyl pyrrolidine, r-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, r-2-phenylamino-methyl pyrrolidine | |
MCHWKJRTMPIHRA-LLVKDONJSA-N | |
C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2 | |
176.263 | |
176.26 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern