Learn More
Natriumpersulfat, Honeywell
Reagenzgütegrad, ≥98 %
36.54 € - 296.38 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7775-27-1 |
---|---|
Summenformel | Na2O8S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 238.092 |
MDL-Nummer | MFCD00003501 |
InChI-Schlüssel | CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | Natriumpersulfat, Peroxydischwefelsäure, Dinatriumsalz, Dinatriumperoxodisulfat, Persulfat de sodium französisch, Dinatriumsulfonatooxysulfat, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate |
PubChem CID | 62655 |
IUPAC-Name | Dinatrium; Sulfonatooxysulfat |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15632030
|
Honeywell Research Chemicals
216232-500G |
500 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15602030
|
Honeywell Research Chemicals
216232-1KG |
1 kg | N/A | N/A | N/A | ||||
15612030
|
Honeywell Research Chemicals
216232-2.5KG |
2.5 kg | N/A | N/A | N/A | ||||
15642030
|
Honeywell Research Chemicals
216232-5KG |
5 kg | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Chemische Identifikatoren
7775-27-1 | |
238.092 | |
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L | |
62655 | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Na2O8S2 | |
MFCD00003501 | |
Natriumpersulfat, Peroxydischwefelsäure, Dinatriumsalz, Dinatriumperoxodisulfat, Persulfat de sodium französisch, Dinatriumsulfonatooxysulfat, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate | |
Dinatrium; Sulfonatooxysulfat |
Spezifikation
Natriumpersulfat | |
Na2O8S2 | |
MFCD00003501 | |
Natriumpersulfat, Peroxydischwefelsäure, Dinatriumsalz, Dinatriumperoxodisulfat, Persulfat de sodium französisch, Dinatriumsulfonatooxysulfat, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
238.092 | |
238.1 mol | |
Reagenz |
7775-27-1 | |
Na2S2O8 | |
1505 | |
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium; Sulfonatooxysulfat | |
62655 | |
≥ 98 % |
Sicherheit und Handhabung
P220-P261-P280-P305 + P351 + P338-P342 + P311
H272-H302-H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-892-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SE-0525000