Learn More
Trifluormethansulfonsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alfa Aesar Trifluormethansulfonisches Anhydrid, 98 %, Menge: 250 g, Siedepunkt: 81 °C bis 83 °C, Schmelzpunkt: -80 °C, Molekulargewicht: 282,127, Prozent Reinheit: 98 %, Beilstein: 1813600, CAS: 358-23-6, ChEBI: CHEBI:48509, Dichte: 1,72
77.59 € - 1031.13 €
Chemische Identifikatoren
CAS 358-23-6
Summenformel C2F6O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 282.127
MDL-Nummer MFCD00000408
InChI-Schlüssel WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
PubChem CID 67749
ChEBI CHEBI:48509
IUPAC-Name Trifluormethylsulfonyl-trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11443910
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11767.09
10 g
77.59 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11439333
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11767.14
25 g
162.81 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11453910
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11767.18
50 g
267.33 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11449333
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11767.22
100 g
434.16 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11463910
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11767.30
250 g
1031.13 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Trifluormethansulfonsäureanhydrid wird zur Umwandlung von Phenolen und Imin in triflische Ester- und NTf-Gruppe verwendet. Ist ein starkes Elektrophil, das für die Einführung der Triflylgruppe in der chemischen Synthese verwendet wird. Dient als Reagenz bei der Herstellung von Alkyl- und Vinyl-Triflaten und für die stereoselektive Synthese von Mannosazid-Methyluronat-Spendern. Dient als Katalysator für die Glykosylierung mit anomeren Hydroxyzuckern zur Herstellung von Polysacchariden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Trifluormethansulfonsäureanhydrid wird zur Umwandlung von Phenolen und Imin in triflische Ester- und NTf-Gruppe verwendet. Ist ein starkes Elektrophil, das für die Einführung der Triflylgruppe in der chemischen Synthese verwendet wird. Dient als Reagenz bei der Herstellung von Alkyl- und Vinyl-Triflaten und für die stereoselektive Synthese von Mannosazid-Methyluronat-Spendern. Dient als Katalysator für die Glykosylierung mit anomeren Hydroxyzuckern zur Herstellung von Polysacchariden.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan. Unmischbar mit Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Säuren und Alkoholen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
358-23-6
282.127
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
67749
Trifluormethylsulfonyl-trifluormethansulfonat
C2F6O5S2
MFCD00000408
trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
CHEBI:48509
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Trifluoromethanesulfonic anhydride
-80°C
81°C to 83°C
(CF3SO2)2O
MFCD00000408
1813600
trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Trifluormethylsulfonyl-trifluormethansulfonat
67749
282.13
358-23-6
1.72
C2F6O5S2
1.321
UN3265
Moisture sensitive
Miscible with dichloromethane. Immiscible with hydrocarbons.
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
282.127
CHEBI:48509
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse: 8; Verpackungsgruppe: I
missing translation for 'einecsNumber' : 206-616-8
missing translation for 'rtecsNumber' : PB2772000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Trifluoromethanesulfonic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trifluoro-Methanesulfonic acid anhydride