Learn More
3-(2 -Methyl-1,3 -Dioxolan-2 -yl)benzenboronsäure, 97 %
57.60 € - 165.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 850568-50-2
Summenformel C10H13BO4
Molekulargewicht (g/mol) 208.02
MDL-Nummer MFCD04973736
InChI-Schlüssel NSDRSKQWUQJUAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenylboronic acid, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl boronic acid, 2-3-boronobenzene-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-3-boronophenyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl benzeneboronic acid, 3-boronoacetophenone ethylene acetal, boronic acid,b-3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl
PubChem CID 3674880
IUPAC-Name [3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]boronsäure
SMILES CC1(OCCO1)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15410556
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53286.MD
250 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15400556
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53286.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
850568-50-2
208.02
NSDRSKQWUQJUAE-UHFFFAOYSA-N
3674880
CC1(OCCO1)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
C10H13BO4
MFCD04973736
3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenylboronic acid, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl boronic acid, 2-3-boronobenzene-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-3-boronophenyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl benzeneboronic acid, 3-boronoacetophenone ethylene acetal, boronic acid,b-3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl
[3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]boronsäure
Spezifikation
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
100°C to 104°C
MFCD04973736
NSDRSKQWUQJUAE-UHFFFAOYSA-N
[3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]boronsäure
3674880
97%
850568-50-2
C10H13BO4
3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenylboronic acid, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl boronic acid, 2-3-boronobenzene-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-3-boronophenyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl benzeneboronic acid, 3-boronoacetophenone ethylene acetal, boronic acid,b-3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl
CC1(OCCO1)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
208.02
208.02
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen