Learn More
3,3-Dimethylcyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.10 € - 120.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2979-19-3
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.20
MDL-Nummer MFCD00040178
InChI-Schlüssel ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylcyclohexane-1-one, 3,3-dimethyl-cyclohexanone, 3,3-dimethylcyclohexanon, acmc-209hb2, 3,3-dimethyl cyclohexanone, ksc497k3f, 3,3-dimethyl-cyclohexan-1-one, zvjqbbyavpaflx-uhfffaoysa
PubChem CID 76322
IUPAC-Name 3,3-Dimethylcyclohexan-1-on
SMILES CC1(C)CCCC(=O)C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11347559
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28000.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11357559
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28000.06
5 g
120.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein Interesse an den Sexuallockstoffen des Baumwollkapselkäfers veranlasste eine Untersuchung alternativer Synthesen des Ausgangsmaterials, 3,3-Dimethylcyclohexanon.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2979-19-3
126.20
ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N
76322
CC1(C)CCCC(=O)C1
C8H14O
MFCD00040178
3,3-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylcyclohexane-1-one, 3,3-dimethyl-cyclohexanone, 3,3-dimethylcyclohexanon, acmc-209hb2, 3,3-dimethyl cyclohexanone, ksc497k3f, 3,3-dimethyl-cyclohexan-1-one, zvjqbbyavpaflx-uhfffaoysa
3,3-Dimethylcyclohexan-1-on
Spezifikation
3,3-Dimethylcyclohexanone
0.91
59°C (138°F)
1.447
UN1224
Insoluble in water.
CC1(C)CCCC(=O)C1
126.20
126.2
2979-19-3
175°C
C8H14O
MFCD00040178
3,3-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylcyclohexane-1-one, 3,3-dimethyl-cyclohexanone, 3,3-dimethylcyclohexanon, acmc-209hb2, 3,3-dimethyl cyclohexanone, ksc497k3f, 3,3-dimethyl-cyclohexan-1-one, zvjqbbyavpaflx-uhfffaoysa
ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N
3,3-Dimethylcyclohexan-1-on
76322
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H226
Flammable liquid and vapor.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: KETONES, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen