Learn More
1-Bromdecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.83 € - 730.64 €
Chemische Identifikatoren
CAS 112-29-8
Summenformel C10H21Br
Molekulargewicht (g/mol) 221.18
MDL-Nummer MFCD00000221
InChI-Schlüssel MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
PubChem CID 8173
IUPAC-Name 1-Bromdecan
SMILES CCCCCCCCCCBr
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11414190
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11340.22
100 g
26.83 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11433754
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11340.36
500 g
58.99 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11443754
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11340.0E
2500 g
214.07 €
2500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11424190
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11340.0C
10,000 g
730.64 €
10000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
1-Bromodecane is used to produce decanal. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromdecan wird zur Herstellung von Decanal verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Ethylether und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht zusammen mit stark basischen oder oxidierenden Materialien lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
112-29-8
221.18
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
8173
CCCCCCCCCCBr
C10H21Br
MFCD00000221
decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
1-Bromdecan
Spezifikation
1-Bromodecane
-30°C
238°C
C10H21Br
1.456
UN2810
decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
1-Bromdecan
8173
98%
112-29-8
1.067
94°C (201°F)
CH3(CH2)9Br
MFCD00000221
1735227
Miscible with most common organic solvents like ethanol,ethyl ether and chloroform. Not miscible in water.
CCCCCCCCCCBr
221.18
221.19
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H331
Giftig bei Einatmen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:GIfTIG, FLÜSSIGKEITEN, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 203-955-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse HD6850000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • 1-Bromodecane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromodecane